Få mere at vide
VITLAB™ Polypropylen skåle
Beskrivelse
Bland, opbevar og gem laboratorie- og fødevareprodukter. VITLAB™ Polypropylenskåle er robuste, lette skåle designet til stabilitet og holdbarhed. Konstrueret af højkvalitets hvid polypropylen i forskellige størrelser. Velegnet til brug med fødevarer.
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 3 l |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polypropylen |
| Form | Rund |
| Type | Skålsæt |
| Inkluderer | 5 skåle |
| Højde (metrisk) | 100 mm |
| Diameter (metrisk) | 240 mm |