Få mere at vide
VITLAB™ Polypropylen skåle
Artikelnummer. 10105502
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
3 l
9 l
13 l
Inkluderer:
3 skåle
5 skåle
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 3
Pakke med 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Inkluderer Pakningsstørrelse
10105502 9 l 3 skåle Pakke med 3
10640123 3 l 5 skåle Pakke med 5
10394111 3 l 5 skåle Hver
10693971 9 l 3 skåle Hver
15701996 13 l 3 skåle Pakke med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10105502 Leverandør VITLAB™ Leverandørnr. 43094
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    268.00 DKK
    219.83 DKK / Pakke med 3
    Spare 48.17 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Bland, opbevar og gem laboratorie- og fødevareprodukter. VITLAB™ Polypropylenskåle er robuste, lette skåle designet til stabilitet og holdbarhed. Konstrueret af højkvalitets hvid polypropylen i forskellige størrelser. Velegnet til brug med fødevarer.
Bland, opbevar og gem laboratorie- og fødevareprodukter. VITLAB™ Polypropylenskåle er robuste, lette skåle designet til stabilitet og holdbarhed. Konstrueret af højkvalitets hvid polypropylen i forskellige størrelser. Velegnet til brug med fødevarer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 9 l
Farve Hvid
Materiale Polypropylen
Form Rund
Type Skålsæt
Inkluderer 3 skåle
Højde (metrisk) 150 mm
Diameter (metrisk) 360 mm