Få mere at vide
Vitlab™ Polypropylen skål
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
4 l
7 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 3
Pakke med 5
Beskrivelse
- Hvid rund skål
- Polypropylen
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 2 l |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polypropylen |
| Form | Rund |
| Type | Skål |
| Højde (metrisk) | 80 mm |
| Diameter (metrisk) | 200 mm |