Få mere at vide
Vitlab™ Polypropylen skål
Artikelnummer. 10232222
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
4 l
7 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 3
Pakke med 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10232222 1 l Pakke med 5
10528341 2 l Hver
10321742 2 l Pakke med 5
10438502 1 l Hver
10351022 7 l Pakke med 3
10098680 4 l Hver
10496871 4 l Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10232222 Leverandør Vitlab™ Leverandørnr. 42594
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.05 DKK
    79.83 DKK / Pakke med 5
    Spare 17.22 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Brug disse skåle til at forhindre sprøjt på arbejdsfladen, mens du arbejder med stærke reaktioner i udækkede kar. VITLAB™ Polypropylenskåle har en bred, stabil kant og en stående ring i omkredsen i bunden.
  • Hvid rund skål
  • Polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1 l
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 70 mm
Diameter (metrisk) 160 mm