Få mere at vide
Vitlab™ Polypropylen skål
Artikelnummer. 10098680
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
4 l
7 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 3
Pakke med 5
Artikelnummer. 10098680
Brand: Vitlab™ 42894
Brug disse skåle til at forhindre sprøjt på arbejdsfladen, mens du arbejder med stærke reaktioner i udækkede kar. VITLAB™ Polypropylenskåle har en bred, stabil kant og en stående ring i omkredsen i bunden.
  • Hvid rund skål
  • Polypropylen
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 4 l
Farve Hvid
Materiale Polypropylen
Form Rund
Type Skål
Højde (metrisk) 120 mm
Diameter (metrisk) 280 mm