Få mere at vide
VITLAB™ Polypropylen Bowl
Artikelnummer. 11928081
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
17 l
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
11928081 17 l
1 options
Artikelnummer. 11928081 Leverandør VITLAB™ Leverandørnr. 43610
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.12 DKK
    128.63 DKK / Pakke med 1
    Spare 21.49 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Tekniske data
Lukning inkluderet Lukning inkluderet
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 17 l
Farve Hvid
Materiale Polypropylen
Form Rektangulær
Type Bowl
Kanter Gribelig kant
Til brug med (udstyr) Stålvask
Mængde 1 hver
Længde (metrisk) 430 mm
Bredde (metrisk) 331 mm
Højde (metrisk) 195 mm