Få mere at vide
Kolmi Hopen™ Bouffant-hætter af polypropylen, 53 cm diameter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17770129 Shop alle Medicom produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Hvid
Inkluderer:
Kasketter og polyposer
Kasketter og vægdispenser
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Inkluderer unitSize
17770129 Grøn Kasketter og vægdispenser -
17740129 Hvid Kasketter og vægdispenser -
17750129 Hvid Kasketter og polyposer -
17760129 Blå Kasketter og vægdispenser Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17770129 Leverandør Kolmi Hopen™ Leverandørnr. 70.013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.00 DKK
    41.93 DKK / Pakke med 100
    Spare 2.07 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse komfortable bouffant-hætter giver ekstra hygiejnekontrol til forskellige industrielle miljøer og kommer i polyposer eller vægdispensere til praktisk brug.
  • Letvægts for forbedret komfort
  • Mulighed for at bruge en farvekode til sporing
  • Tilpasser sig forskellige hovedstørrelser
  • Enkelt elastikbånd
  • 12 g/m 2 materialevægt
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Farve Grøn
Engangs Engangsbrug
Design Type Bouffant
Sterilitet Ikke steril
Certificeringer/compliance DA ISO 9001
Mængde 100 Pk.
Diameter (metrisk) 53 cm
Inkluderer Kasketter og vægdispenser
Til brug med (applikation) Industriel, Laboratorie