Beskrivelse
- Letvægts for forbedret komfort
- Mulighed for at bruge en farvekode til sporing
- Tilpasser sig forskellige hovedstørrelser
- Enkelt elastikbånd
- 12 g/m 2 materialevægt
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Design Type | Bouffant |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Certificeringer/compliance | DA ISO 9001 |
| Mængde | 100 Pk. |
| Diameter (metrisk) | 53 cm |
| Inkluderer | Kasketter og polyposer |
| Til brug med (applikation) | Industriel, Laboratorie |