Få mere at vide
Kolmi Hopen™ Polypropylen Bouffant Cap i Polybag, 48 cm Diameter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7227149 Shop alle Medicom produkter
Farve:
Blå
Grøn
Hvid
Artikelnummer. 17710129
Brand: Kolmi Hopen™ 70.001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse komfortable bouffant-hætter giver ekstra hygiejnekontrol til forskellige industrielle miljøer.
  • Letvægts for forbedret komfort
  • Mulighed for at bruge en farvekode til sporing
  • Tilpasser sig forskellige hovedstørrelser
  • Enkelt elastikbånd
  • Kan bruges til at styre miljøet for HACCP-processer og forskellige industrier
  • 12 g/m 2 materialevægt
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Design Type Bouffant
Sterilitet Ikke steril
Certificeringer/compliance DA ISO 9001
Mængde 100 Pk.
Diameter (metrisk) 48 cm
Til brug med (applikation) Industriel, Laboratorie