Beskrivelse
- Lightweight polypropylene cap improves user's comfort
- Ability to use a color code for tracking
- Adapts to different head sizes
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Grøn |
| Engangs | Engangsbrug |
| Design Type | Bouffant |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Certificeringer/compliance | DA ISO 9001 |
| Emballagetype | Polybag |
| Mængde | 100 Pk. |
| Længde (metrisk) | 48 cm |
| Diameter (metrisk) | 48 cm |
| Vis mere |