Få mere at vide
Kolmi Hopen™ Polypropylen Bouffant Cap i Polybag, 48 cm Diameter
Artikelnummer. 17720129 Shop alle Medicom produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Hvid
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
17720129 Blå
17710129 Hvid
17730129 Grøn
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17720129 Leverandør Kolmi Hopen™ Leverandørnr. 70.002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.15 DKK
    30.95 DKK / Pakke med 100
    Spare 4.20 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Disse komfortable bouffant-hætter giver ekstra hygiejnekontrol til forskellige industrielle miljøer.
  • Let polypropylen-hætte forbedrer brugerens komfort
  • Mulighed for at bruge en farvekode til sporing
  • Tilpasser sig forskellige hovedstørrelser
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Design Type Bouffant
Sterilitet Ikke-steril
Certificeringer/compliance DA ISO 9001
Emballagetype Plastpose
Mængde 100 Pk.
Længde (metrisk) 48 cm
Diameter (metrisk) 48 cm
Konstruktion Syet og elastisk
Til brug med (applikation) HACCP-processer og forskellige industrier