Få mere at vide
Kolmi Hopen™ Polypropylen Bouffant Cap i Polybag, 48 cm Diameter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17710129 Shop alle Medicom produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Hvid
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
17710129 Hvid
17720129 Blå
17730129 Grøn
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17710129 Leverandør Kolmi Hopen™ Leverandørnr. 70.001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.00 DKK
    30.95 DKK / Pakke med 100
    Spare 2.05 DKK
    6% Slukket
Disse komfortable bouffant-hætter giver ekstra hygiejnekontrol til forskellige industrielle miljøer.
  • Lightweight polypropylene cap improves user's comfort
  • Ability to use a color code for tracking
  • Adapts to different head sizes
Specifications
Materiale Polypropylen
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Design Type Bouffant
Sterilitet Ikke steril
Certificeringer/compliance DA ISO 9001
Emballagetype Polybag
Mængde 100 Pk.
Længde (metrisk) 48 cm
Diameter (metrisk) 48 cm
Konstruktion Sewn and Elasticated
Til brug med (applikation) Industriel, Laboratorie