Få mere at vide
Kartell™ Flaskeholdere af polypropylen
Artikelnummer. p-8005858
Holder:
Flasker (1 L, maks. diameter op til 95 mm)
Flasker (2 L, maks. diameter op til 120 mm)
Stillinger:
4
6
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 10494613
Brand: Kartell™ 0039600
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polypropylen for stabilitet. Kartell™ Polypropylen flaskeholdere giver en robust støtte til transport af flasker i et laboratorium.
  • To designs bærer 6 1L flasker eller 4 2L flasker
  • Ergonomisk designet håndtag
  • Containere stables til pladsbesparende opbevaring
Tekniske data
Produkttype Flaskeholder
Holder Flasker (2 L, maks. diameter op til 120 mm)
Materiale Polypropylen
Stillinger 4
Stabelbar Ja
Til brug med (udstyr) 2L flasker: 413, 326, 3261
Mængde 5 Pakke
Dimensioner (L x B x H) 310 x 300 x 270mm