Få mere at vide
Kartell™ Flaskeholdere af polypropylen
Artikelnummer. 10512475
Skift visning
Holder:
Flasker (1 L, op til 95 mm diameter)
Flasker (2 L, op til 120 mm diameter.)
Stillinger:
4
6
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Stillinger Pakningsstørrelse
10512475 Flasker (1 L, op til 95 mm diameter) 6 Pakke med 5
10494613 Flasker (2 L, op til 120 mm diameter.) 4 Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10512475 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0039500
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Fremstillet af polypropylen for stabilitet. Kartell™ Polypropylen flaskeholdere giver en robust støtte til transport af flasker i et laboratorium.
  • To designs bærer 6 1L flasker eller 4 2L flasker
  • Ergonomisk designet håndtag
  • Containere stables til pladsbesparende opbevaring
Tekniske data
Holder Flasker (1 L, op til 95 mm diameter)
Materiale Polypropylen
Stillinger 6
Stabelbar Ja
Til brug med (udstyr) 1L flasker: 412, 325, 3251, 1616, 1629, 1603
Mængde Pakke m. 1 stk.
Dimensioner (L x B x H) 320 x 300 x 200mm
Produkttype Flaskeholder