Få mere at vide
Kartell™ Flaskeholdere af polypropylen
Artikelnummer. 10494613
Skift visning
Holder:
Flasker (1 L, op til 95 mm diameter)
Flasker (2 L, op til 120 mm diameter.)
Stillinger:
4
6
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Stillinger Pakningsstørrelse
10494613 Flasker (2 L, op til 120 mm diameter.) 4 Pakke med 5
10512475 Flasker (1 L, op til 95 mm diameter) 6 Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10494613 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0039600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    451.00 DKK
    444.15 DKK / Pakke med 5
    Spare 6.85 DKK
    1% Slukket
På lager
Fremstillet af polypropylen for stabilitet. Kartell™ Polypropylen flaskeholdere giver en robust støtte til transport af flasker i et laboratorium.
  • To designs bærer 6 1L flasker eller 4 2L flasker
  • Ergonomisk designet håndtag
  • Containere stables til pladsbesparende opbevaring
Tekniske data
Holder Flasker (2 L, op til 120 mm diameter.)
Materiale Polypropylen
Stillinger 4
Stabelbar Ja
Til brug med (udstyr) 2L flasker: 413, 326, 3261
Mængde 5 Pakke
Dimensioner (L x B x H) 310 x 300 x 270mm
Produkttype Flaskeholder