Få mere at vide
Gilson™ Polypropylenflaske
Artikelnummer. 15616155 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
4 L
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
15616155 4 L
1 options
Artikelnummer. 15616155 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. F1077410
  • Denne 4 L polypropylenflaske med låg, der indeholder hurtigkoblinger og niveaudetektion, bruges sammen med Gilson Safe Aspiration Station.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Flaske
Volumen (metrisk) 4 L
Inkluderer Låg med hurtigkoblinger og niveaudetektion