Få mere at vide
Ratiolab™ Polypropylen blå pipettespids E
Artikelnummer. 10789521
Format:
Bulk
Stativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 10789521
Brand: Ratiolab™ 2100610
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse pipettespidser til enkel og sikker væskehåndtering i de mest følsomme applikationer. Ratiolab™ Polypropylen blå pipettespidser E er ideelle til manuelle eller elektroniske, enkelt- eller flerkanalspipetter.
  • Ideel til alle kommercielle pipetter
  • Lavet af høj kvalitet polypropylen
  • Tæt pasform på grund af den præcist passende kegle
  • Optimal håndtering på grund af stabil form
  • Autoklaverbar
  • Garanteret støvfri på grund af speciel ioniseringsbehandling
  • Fås i præ-steriliseret eller ikke-steril
  • Fremragende tr4-gennemsigtighed og overflader af høj kvalitet
  • Minimal restbefugtning
  • Fremragende volumenøjagtighed på grund af præcis spidsåbning
  • Øvelsesorienterede spidsvolumener
Tekniske data
Volumen (metrisk) 100 til 1.000μ l
Farve Blå
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (metrisk) 6.9cm
Certificeringer/compliance CE, IVD
Til brug med (applikation) Ideel til alle kommercielt tilgængelige pipetter
Steriliseringsmetode Autoklaverbar
Format Bulk
Til brug med (udstyr) Universal Fit