Få mere at vide
Fisherbrand™ Blå pipettespids af polypropylen
Artikelnummer. 10787524 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
200 til 1000μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10787524 200 til 1000μ L Pakke med 1000
1 options
Artikelnummer. 10787524
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gør pipettering enkel og mere sikker til selv de mest følsomme applikationer. Fisherbrand™ Blå pipettespidser af polypropylen passer perfekt til manuelle eller elektroniske, enkelt- eller flerkanalspipetter.
  • Fremstillet af højkvalitets polypropylen
  • Tæt pasform på grund af den præcist passende kegle
  • Optimal håndtering på grund af den stabile form
  • Autoklaverbar
  • Garanteret støvfri på grund af speciel ioniseringsbehandling
  • Fås præ-steriliseret eller ikke-steril
  • Fremragende gennemsigtighed på grund af overflader af høj kvalitet
  • Minimal restbefugtning på grund af kontrolleret kvalitet af råvarer
  • Fremragende volumenøjagtighed på grund af præcis spidsåbning
  • Øvelsesorienterede spidsvolumener
  • Aeroject™ spidser med specielle filtre lavet af hydrofobisk PE-HD som
  • Aerosolbarriere og til beskyttelse mod forurening
  • Velegnet til alle almindeligt anvendte pipettetyper
Tekniske data
Volumen (metrisk) 200 til 1000μ L
Farve Blå