Specifications
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 20 mm |
| Materiale | Soda limeglas (type 3) |
| Volumen (metrisk) | 7 mL |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til medier, diagnostiske og prøveindsamlingsapplikationer |
| Hals stil | Skrue |
| Stil | Rørformet |
| Trådstil | Skrue |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukketype | Skruelåg |
| Show More |