Få mere at vide
Fisherbrand™ Bijou-hætteglas med polypropylenhætte
Artikelnummer. 14813562 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Mængde:
1715/Pk.
245/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1715
Pakke med 245
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
14813562 1715/Pk. Pakke med 1715
14803562 245/pakke Pakke med 245
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 14813562 Leverandør Fisherbrand™ Leverandørnr. 120128C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4535.00 DKK
    3931.73 DKK / Pakke med 1715
    Spare 603.27 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 12-05-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af Type III Soda Lime Glass med polypropylen hætte. Fisherbrand™ Bijou-hætteglas med polypropylenhætte er velegnede til medier, diagnostiske og prøveindsamlingsapplikationer.
  • Type III Soda Lime Glas
  • Polypropylen skruelåg
  • Klar farve flaske
  • Skru gevind hals
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 20 mm
Materiale Soda limeglas (type 3)
Volumen (metrisk) 7 mL
Til brug med (applikation) Velegnet til medier, diagnostiske og prøveindsamlingsapplikationer
Hals stil Skrue
Stil Rørformet
Trådstil Skrue
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Mængde 1715/Pk.
Lukkestørrelse 18 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Højde (metrisk) 43 mm
Produkttype Bijou Vial