Få mere at vide
Fisherbrand™ Bijou-hætteglas med polypropylenhætte
Artikelnummer. 14803562 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Mængde:
1715/Pk.
245/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1715
Pakke med 245
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
14803562 245/pakke Pakke med 245
14813562 1715/Pk. Pakke med 1715
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 14803562
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Fremstillet af Type III Soda Lime Glass med polypropylen hætte. Fisherbrand™ Bijou-hætteglas med polypropylenhætte er velegnede til medier, diagnostiske og prøveindsamlingsapplikationer.
  • Type III Soda Lime Glas
  • Polypropylen skruelåg
  • Klar farve flaske
  • Skru gevind hals
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 20 mm
Materiale Soda limeglas (type 3)
Volumen (metrisk) 7 mL
Til brug med (applikation) Velegnet til medier, diagnostiske og prøveindsamlingsapplikationer
Hals stil Skrue
Stil Rørformet
Trådstil Skrue
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Mængde 245/pakke
Lukkestørrelse 18 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Højde (metrisk) 43 mm
Produkttype Bijou Vial