Få mere at vide
Brand™ Graduated Beakers with Handle, Embossed Scale
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 6
Beskrivelse
- Manufactured from polypropylene.
- Ergonomic handle provides secure grip.
- Functional spout helps to minimize spills.
- Embossed scale will not diminish with autoclaving.
- Autoclavable at 121°C.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 117 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| Højde (metrisk) | 181 mm |
| Inkrementer | 20 mL |
| Mængde | 6/Pk. |
| Type | Beaker |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Uddannet | Yes |
| Certificeringer/compliance | GMBH and CO KG |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur