Få mere at vide
Brand™ Graduated Beakers with Handle, Embossed Scale
Shop alle Brand produkter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 6
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
5000 mL
Beskrivelse
- Manufactured from polypropylene.
- Ergonomic handle provides secure grip.
- Functional spout helps to minimize spills.
- Embossed scale will not diminish with autoclaving.
- Autoclavable at 121°C.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 50mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Højde (metrisk) | 80mm |
| Inkrementer | 2mL |
| Mængde | 24/Pk. |
| Type | Beaker |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Uddannet | Yes |
| Certificeringer/compliance | GMBH and CO KG |
| Skala | Embossed Scale |