Få mere at vide
Semadeni™ Color-Coded Plastic Beakers
Farve:
Blue
Green
Natural
Yellow
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Translucent colors
- 30mL capacity
- Graduated
- Optional LDPE lids available for purchase
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Yellow |
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| Til brug med (applikation) | Suitable as dosing or laboratory beakers |
| Type | Beaker |
| Engangs | Single-use |
| Uddannet | Yes |