Få mere at vide
Cole-Parmer™ Essentials Lavformede polypropylenbæger med håndtag
Shop alle Cole-Parmer produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Beskrivelse
- Slidstærkt bæger med håndtag gør det nemt at hælde.
- Autoklaverbar.
- Design i lav form tilføjer stabilitet til disse bægre.
- Lavet af polypropylen (PP), bægerglas er ideelle til mange industrielle anvendelser.
- Gradueret i milliliter og liter.
- Disse bægerglas kan modstå temperaturer til 275 °F (135 °C).
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 16,9 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | Ideel til mange industrielle applikationer |
| Højde (engelsk) | 4 tommer |
| Højde (metrisk) | 101.6 mm |
| Mængde | 4 Pk. |
| Temperatur (engelsk) Max. Drift | 275 °F |
| Temperatur (metrisk) Maks. Drift | 135 °C |
| Type | Bægerglas |
| Vis mere |