Få mere at vide
Cole-Parmer™ Essentials Tri-hjørne polypropylen bæger
Shop alle Cole-Parmer produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Nøjagtig til± 5 % med støbte inddelinger.
- Autoklaverbar.
- Polypropylen (PP) bægerglas har et design med tre hjørner, der giver tre drypfri hældetude.
- Bægere er ideelle til brug med røreværker— flad bund holder rørestavene centreret.
- Bægerglas kan modstå temperaturer til 250 °F (121 °C).
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±5 % |
| Kapacitet (engelsk) | 3,4 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (engelsk) | 2 tommer |
| Højde (metrisk) | 50.8 mm |
| Mængde | 100 Pk. |
| Temperatur (engelsk) Max. Drift | 250 °F |
| Temperatur (metrisk) Maks. Drift | 121 °C |
| Type | Bægerglas |
| Vis mere |