Få mere at vide
Kartell™ Rektangulær base af polypropylen
Højde (metrisk):
14 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Indeholder to stænger, der er 25 cm lange
- Stænger kan skrues ind i hinanden for at opnå den ønskede højde
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 14 mm |
| Længde (metrisk) | 293 mm |
| Længde (metrisk) base | 293 mm |
| Længde (metrisk) stang | 250 mm |
| Bredde (metrisk) | 147 mm |
| Produkttype | Grundlag |
| Form | Rektangulær |
| Mængde | 1 stk. |