Få mere at vide
Buerkle™ Polypropylen tønde skruesamling
Artikelnummer. 10126370 Shop alle Bürkle produkter
Størrelse:
Mauser 2 tommer, groft udvendigt gevind
R 2 tommer, udvendigt gevind af fint stål
Tri-sikker, groft ydre tråd
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10126370
Brand: Buerkle™ 56003180
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ Polypropylen Barrel Screw Joint for sikker forbindelse i cylinderen i tre forskellige gevindmodeller.
  • Tøndeskruesamling af PP for sikker tilslutning i tønden i tre forskellige gevindmodeller
  • Til udsugning af væsker, der ikke er brandfarlige
  • Beholdertilslutningerne gør dekantering endnu nemmere og sikrere med deres mere sikre forbindelse til tønder
  • Konnektorerne sikrer pumpen i cylinderen, muliggør en lodret positionsændring og muliggør den nødvendige luftudskiftning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med PTFE tøndepumpe
Materiale Polypropylen
Størrelse Tri-sikker, groft ydre tråd
Type Tønde skruesamling