Få mere at vide
Buerkle™ Polypropylen tøndepumpe med afgangsslange og stophane
Shop alle Bürkle produkter
Dybde (metrisk):
50 cm
65 cm
80 cm
100 cm
125 cm
150 cm
Samlet længde (metrisk):
60 cm
74 cm
90 cm
109 cm
134 cm
159 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beschreibung
- Tætninger lavet af PTFE
- God kemisk resistens af PP gør det muligt at overføre syrer, baser og aggressive rengøringsmidler
- Tøndepumpens lavtmonterede kontraventil og nedsænkningsdybden, der kan justeres trinløst ved hjælp af tøndeskruesamlingerne, sikrer god fjernelse af resterende væske
- Tøndeskruesamlingen fastgør tøndens pumpe sikkert til tønden
Spezifikation
Spezifikation
| Applikationer | Industri |
| Flowhastighed | 300 ml/slag |
| Inkluderer | Udledningsslange; Stop pik |
| Åbningsstørrelse (metrisk) | 32 mm |
| Vægt (metrisk) | 0.25 kg |
| Samlet længde (metrisk) | 134 cm |
| Til brug med | Tønde, dåse, tanke, fødevarer |
| Dybde (metrisk) | 125 cm |
| Pumpens rørlængde | 125 cm |
| Modstandsegenskaber | Kemikalier |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur