Beskrivelse
- Tætninger lavet af PTFE
- God kemisk resistens af PP gør det muligt at overføre syrer, baser og aggressive rengøringsmidler
- Tøndepumpens lavtmonterede kontraventil og nedsænkningsdybden, der kan justeres trinløst ved hjælp af tøndeskruesamlingerne, sikrer god fjernelse af resterende væske
- Tøndeskruesamlingen fastgør tøndens pumpe sikkert til tønden
Tekniske data
Tekniske data
| Applikationer | Industri |
| Flowhastighed | 200 ml/slag |
| Inkluderer | Udledningsslange; Stop pik |
| Åbningsstørrelse (metrisk) | 32 mm |
| Vægt (metrisk) | 0.8 kg |
| Samlet længde (metrisk) | 60 cm |
| Dybde (metrisk) | 50 cm |
| Pumpens rørlængde | 50 cm |
| Modstandsegenskaber | Kemikalier |
| Materiale | Polypropylen, PTFE |
| Vis mere |