Få mere at vide
Buerkle™ PVC tøndeprop
Artikelnummer. 10136370 Shop alle Bürkle produkter
Materiale:
Polypropylen, PVC
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10136370
Brand: Buerkle™ 56003150
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tøndepropper lavet af PVC, bestående af to dele, kan derfor bruges til forskellige åbninger med en diameter fra 40-70 mm
Disse tøndepropp er lavet af PVC og består af to dele, der tillader deres brug med forskellige åbninger med diametre fra 40-70 mm. PVC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med Buerkle Tønde- og beholderpumper
Type Barrel Bung
Materiale Polypropylen, PVC