Få mere at vide
Masterflex™ Polypropylene Barbed Y-Connector
Diameter (metrisk) Indvendig:
9 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Beskrivelse
- Autoclavable
- Durable polypropylene
- Barbed for secure fit
- Clear
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 9 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Samlet længde (metrisk) | 74 mm |
| Til brug med | Fits 12mm I.D. Tubing |
| Emballagemængde | 20 Pack |
| Bredde (metrisk) | 47 mm |
| Farve | Clear |
| Produkttype | Barbed Y-Connector |