Få mere at vide
Masterflex™ Forbindelses-/reduktionssæt af polypropylen
Artikelnummer. 12832223
Skift visning
Oversigt:
Størrelse: Large
Størrelse: Small
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt unitSize
12832223 Størrelse: Large Hver
12810553 Størrelse: Small Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12832223 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 4151407
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Cole-Parmer Stik/reduktionssæt med modhager af polypropylen, kan autoklaveres: Autoklaverbar, til brug med: Han Luer Lock, Emballagemængde: 1 Pakke, Modhageforbinder/Reducer Kit
Tekniske data
Oversigt Størrelse: Large
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen
Til brug med Han Luer Lock
Emballagemængde Pakke m. 1 stk.
Produkttype Stik/reduktionssæt med modhager