Learn More
Buerkle™ Kugleventil af polypropylen med udløbsvinkel
Product Code. 10407961 Shop All Bürkle Products
Click to view available options
Materiale:
Polypropylen
Unit Size:
Hver
Product Code. 10407961
Brand: Buerkle™ 05000100
Only null left
Add to basket
Add to basket
Kugleventil PP passer til alle beholdere med R 3/4 tommer tilslutningsgevind. Den kan fastgøres til næsten alle beholdere med gevindadaptere. Robust industriel kvalitet, stort flow.
En kugleventil af polypropylen, der passer til alle beholdere med R3/4 in. tilslutningsgevind. Robust industriel kvalitet, stort flow.
  • Velegnet til væsker, der har tendens til at krystallisere ud
  • Maks. 4 bar tryk ved 20 °C
  • Med tilslutningshættemøtrik, garanteret lodret position af ventilen
  • Inkluderer udledningsvinkel
  • Slangemundstykke 16mm diameter
  • Nominel bredde 12 mm diameter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Kugleventil
Materiale Polypropylen
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (udstyr) Velegnet til krystalliserende medier
Inkluderer Udledningsvinkel