Få mere at vide
Buerkle™ Kugleventiler PP til tønder
Shop alle Bürkle produkter
Stik:
Gevind, indgående side 1 in. indvendig
Gevind, indgående side 1/2 in. indvendig
Gevind, indgående side 3/4 tommer udvendig
Gevind, indstrømmende side 3/4 tommer indvendig
Beskrivelse
- Kugleventil
- Fremstillet af PP
- Til tønder med gevindforbindelser
- Velegnet til at størkne medier
- Maks. 4 bar tryk ved 20 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylen |
| Tryk | 4 bar |
| Bredde (metrisk) | 15 mm |
| Til brug med (udstyr) | Tønder |
| Inkluderer | Trådforbindelser |
| Stik | Gevind, indgående side 1/2 in. indvendig |