Få mere at vide
Buerkle™ Kugleventiler PP til tønder
Artikelnummer. 11991451 Shop alle Bürkle produkter
Stik:
Gevind, indgående side 1 in. indvendig
Gevind, indgående side 1/2 in. indvendig
Gevind, indgående side 3/4 tommer udvendig
Gevind, indstrømmende side 3/4 tommer indvendig
Artikelnummer. 11991451
Brand: Buerkle™ 05000134
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kugleventilerne PP til tønder er til tønder med gevindforbindelser.
  • Kugleventil
  • Fremstillet af PP
  • Til tønder med gevindforbindelser
  • Velegnet til at størkne medier
  • Maks. 4 bar tryk ved 20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Tryk 4 bar
Bredde (metrisk) 20 mm
Til brug med (udstyr) Tønder
Inkluderer Trådforbindelser
Stik Gevind, indgående side 3/4 tommer udvendig