Få mere at vide
Alpha Packaging™ Prøvepose af polypropylen
Artikelnummer. 12390499
Skift visning
Dimensioner (L x B):
150 x 200 mm
450 x 600 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
12390499 450 x 600 mm Pakke med 250
12360499 150 x 200 mm Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12390499 Leverandør Alpha Packaging™ Leverandørnr. 12390499
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1595.30 DKK
    881.43 DKK / Pakke med 250
    Spare 713.87 DKK
    44% Slukket
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Brug en Alpha Packaging™ Prøvepose af polypropylen til at pakke og varmeforsegle prøver. Tasken fås i to størrelser.
  • Varmeforseglingslukning
  • Klar
  • Polypropylen
Tekniske data
Lukketype Varmeforsegling
Materiale Polypropylen
Mængde 250-pakke
Tykkelse (engelsk) 250 mil.
Dimensioner (L x B) 450 x 600 mm
Produkttype Taske