Få mere at vide
Alpha Packaging™ Prøvepose af polypropylen
Artikelnummer. 12360499
Skift visning
Dimensioner (L x B):
150 x 200 mm
450 x 600 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) unitSize
12360499 150 x 200 mm Pakke med 500
12390499 450 x 600 mm Pakke med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12360499 Leverandør Alpha Packaging™ Leverandørnr. 12360499
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug en Alpha Packaging™ Prøvepose af polypropylen til at pakke og varmeforsegle prøver. Tasken fås i to størrelser.
  • Varmeforsegling lukning
  • Klar
  • Polypropylen
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Mængde 500 pakke
Tykkelse (engelsk) 250 mio
Dimensioner (L x B) 150 x 200 mm
Produkttype Taske