Få mere at vide
Kartell™ Indtastningsbakker
Artikelnummer. 11311215
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
510 x 350 x 105 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
11311215 510 x 350 x 105 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11311215 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0054800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00 DKK
    133.46 DKK / Pakke med 1
    Spare 8.54 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Fremstillet med polypropylen for styrke og holdbarhed. Kartell™ Indgangsbakker er autoklaverbare og nyttige til at holde flasker i forskellige størrelser på en bordplade.
  • Stærk, hård, flergangsbrug
  • 12L autoklaverbar bakke til en række forskellige anvendelser
  • 2 mm støbt polypropylen krop har ribbestriber omkring læben for ekstra styrke
  • Vrider sig ikke, mens den bæres
  • Plads til 18 x 500 ml eller 12 x 1 L flasker
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 12 L
Dimensioner (L x B x H) 510 x 350 x 105 mm
Farve Hvid
Højde (metrisk) 110 mm (indvendig), 105 mm (udvendig)
Længde (metrisk) 345 mm (indvendig), 510 mm (udvendig)
Materiale Polypropylen
Type Bakke
Bredde (metrisk) 510 mm (indvendig), 350 mm (udvendig)
Inkluderer Styrkende ribben
nr. pr. pakke 1 stk
Form Rektangulær