Få mere at vide
Karl Hecht™ Analytiske tragte af polypropylen
Artikelnummer. 10228301
Diameter (metrisk) stilk:
85 mm
Artikelnummer. 10228301
Brand: Karl Hecht™ 49051042
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En fremragende mulighed for hurtig filtrering i laboratoriet.
  • Klarhed
  • Med riflet indvendig overflade
  • Diameter på 120 mm, stilk længde på 85 mm
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 120 mm
Diameter (metrisk) stilk 85 mm
Materiale Polypropylen
Farve Klarhed
Til brug med (applikation) Hurtig filtrering
Længde (metrisk) stilk 85 mm
Produkttype Analytisk tragt