Få mere at vide
Kartell™ Centrifuger mikrorør
Artikelnummer. p-8005857
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
Inkluderer:
Ingen hætte
Påsat snaphætte
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 12049917
Brand: Kartell™ 0029700
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at modstå en centrifugekraft op til RCF 11.000. Kartell™ Centrifugemikrorør er ideelle til prøveanalyse.
  • Fås med hætte
  • Fremstillet af polypropylen eller polyethylen
  • Autoklaverbar
  • CE-mærke
  • IVD godkendt
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE –IVD
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 1,5 ml
Farve Gennemskinnelig
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Prøveanalyse
Til brug med (udstyr) Olli CD
Højde (metrisk) 40mm
Inkluderer Ingen hætte
nr. pr. pakke 1000/pakke
Emballage Pap
Volumen (metrisk) 1.5mL
Maks. RCF 11,000 x g