Få mere at vide
Kartell™ Centrifuger mikrorør
Beskrivelse
Designet til at modstå en centrifugekraft op til RCF 11.000. Kartell™ Centrifugemikrorør er ideelle til prøveanalyse.
- Fås med hætte
- Fremstillet af polypropylen eller polyethylen
- Autoklaverbar
- CE-mærke
- IVD godkendt
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE –IVD |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 1,5 ml |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | Prøveanalyse |
| Til brug med (udstyr) | Olli CD |
| Højde (metrisk) | 40mm |
| Inkluderer | Ingen hætte |
| nr. pr. pakke | 1000/pakke |
| Vis mere |