Få mere at vide
Polypropylene (Amorphous), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Homopolymer Polypropylene |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6/c1-3-2/h3H,1H2,2H3 |
| Formel vægt | 42.047 |