Få mere at vide
Brady™ Justerbar lågventil af polypropylen
Artikelnummer. 11780164 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Materiale:
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
11780164 Polypropylen Hver
1 options
Artikelnummer. 11780164 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 064057
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
På lager
Den justerbare lågeventillås af polypropylen justeres til at passe til lågeventiler fra 2,5 til 16,5 cm og kan erstatte op til 3 konventionelle lågeventillåse, hvilket reducerer omkostningerne. Modstandsdygtig over for ekstreme temperaturændringer fra -20 °til 80 °C.
  • Modstandsdygtig over for ekstreme temperaturændringer fra -20 °C til +80 °C.
Tekniske data
Produkttype Lågeventilspærring
Alternativt varenummer JUSTER LÅSEVENTIL LOCKOUT 1-6,5 tommer. M /LABELS
Farve Rød
Materiale Polypropylen
Certificeringer/compliance OSHA 1910.147
Oversigt Justerbar spærreventil
Diameter (engelsk) 6,68 tommer.
Diameter (engelsk) Sjækle 0,37 tommer.
Diameter (metrisk) 169.67 mm
Diameter (metrisk) sjækle 9.4 mm
Dimensioner (D x B x H) 54.10 x 209.00 x 130.05 mm
Dimensioner (L x B) 209.00 x 130 mm
Til brug med (applikation) Lockout Tagout
Højde (engelsk) 5,12 tommer
Højde (metrisk) 130.05 mm
Mængde 1 stk.
Bredde (engelsk) 8,23 tommer.
Bredde (metrisk) 209 mm