Få mere at vide
Poulten & Graf GmbH Polypropylen Adapter til FORTUNA™ Dispenser med jordforbindelse
Artikelnummer. 10065260
Trådstørrelse:
TS 19
TS 24
TS 29
TS 45
TS 60
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10065260
Brand: Poulten & Graf GmbH 101 09219
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udfyld a FORTUNA™ Dispenser med adapter, der kommer i et bredt udvalg af tråde. Poulten & Graf GmbH Polypropylen Adapter til FORTUNA™ Dispenser med jordforbindelse gør det muligt at understøtte mindre beholdere oven på det eksisterende reservoar.
  • Velegnet til OPTIFIX og POLYFIX dispenser
  • Fremstillet af polypropylen
  • Adapter med jordforbindelse
  • Kan bruges til de fleste kemikalier og væsker
Tekniske data
Produkttype Adaptere til OPTIFIX og POLYFIX Dispensere
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Oversigt Adaptere til OPTIFIX og POLYFIX dispensere
Materiale Polypropylen
Til brug med (udstyr) OPTIFIX og POLYFIX dispensere
Mængde 1
Trådstørrelse TS 19
Trådtype Jordfuge