Få mere at vide
Eppendorf™ Polypropylen adapter
Shop alle Eppendorf produkter
Til brug med (udstyr):
Flaske gevind 25 mm
Flaskegevind 32 til 28 mm
Flaskegevind GL 32 til GL 27
Flaskegevind GL 32 til GL 45
Flaskegevind GL 32 til NS 24/29
Flaskegevind GL 32 til NS 29/32
Flaskegevind GL 45 til GL 35
Flaskegevind GL 45 til GL 38
Flaskegevind GL 45 til S 40
Flaskehals 19/26
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Adapter |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (udstyr) | Flaske gevind 25 mm |
| Mængde | 1 stk. |