Få mere at vide
Eppendorf™ Polypropylen adapter
Artikelnummer. 10738052 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Flaske gevind 25 mm
Flaskegevind 32 til 28 mm
Flaskegevind GL 32 til GL 27
Flaskegevind GL 45 til GL 35
Flaskegevind GL 45 til GL 38
Flaskegevind GL 45 til S 40
Flaskehals 19/26
Flasketråd GL 32 til GL 45
Thread GL 32 til NS 24/29
Thread GL 32 til NS 29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10738052 Flaskegevind 32 til 28 mm Hver
10023211 Flaske gevind 25 mm Hver
10206531 Flaskegevind GL 32 til GL 27 Hver
10586911 Flasketråd GL 32 til GL 45 Hver
10277011 Thread GL 32 til NS 24/29 Hver
10217111 Thread GL 32 til NS 29/32 Hver
10237111 Flaskegevind GL 45 til GL 38 Hver
10691312 Flaskegevind GL 45 til GL 35 Hver
10328661 Flaskegevind GL 45 til S 40 Hver
10338611 Flaskehals 19/26 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10738052 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 4960800058
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.40 DKK
    70.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 2.40 DKK
    3% Slukket
På lager
Tekniske data
Produkttype Adapter
Materiale Polypropylen
Til brug med (udstyr) Flaskegevind 32 til 28 mm
Mængde 1 stk.
Trådstørrelse 32 til 28 mm