Få mere at vide
Eppendorf™ Polypropylen adapter
Artikelnummer. 10691312 Shop alle Eppendorf produkter
Til brug med (udstyr):
Flaske gevind 25 mm
Flaskegevind 32 til 28 mm
Flaskegevind GL 32 til GL 27
Flaskegevind GL 32 til GL 45
Flaskegevind GL 32 til NS 24/29
Flaskegevind GL 32 til NS 29/32
Flaskegevind GL 45 til GL 35
Flaskegevind GL 45 til GL 38
Flaskegevind GL 45 til S 40
Flaskehals 19/26
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10691312
Brand: Eppendorf™ 4960800120
Kun null tilbage
Tekniske data
Produkttype Adapter
Materiale Polypropylen
Til brug med (udstyr) Flaskegevind GL 45 til GL 35
Mængde 1 stk.