Få mere at vide
Hirschmann™ Polypropylen trådadapter
Artikelnummer. p-8011857
Trådstørrelse:
25 mm
28 mm
32 mm
38 mm
38/430 mm
40 mm
A 32 til A 38
A 32 til A 45
A 45 til S 40
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10380201
Brand: Hirschmann™ 9313505
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polypropylen (PP) Gevindadapter til tilpasning på de mest almindelige flasker.
  • 9313505/9313506: Til brug med ceramus™ - klassisk.
  • 9313527: Til brug med ceramus™ , solarus™ og opus™ .
Tekniske data
Produkttype Adapter
Materiale Polypropylen
Trådstørrelse A 32 til A 38