Få mere at vide
Hirschmann™ Polypropylen trådadapter
Artikelnummer. 10482101
Trådstørrelse:
25 mm
28 mm
32 mm
38 mm
38/430 mm
40 mm
A 32 til A 38
A 32 til A 45
A 45 til S 40
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10482101
Brand: Hirschmann™ 9313503
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polypropylen (PP) Gevindadapter til tilpasning på de mest almindelige flasker.
  • Til tilpasning på de mest almindelige flasker
Tekniske data
Produkttype Adapter
Materiale Polypropylen
Til brug med (udstyr) ceramus™ klassisk og EM-dispenser
Mængde 1 stk.
Trådstørrelse 28 mm
Diameter (metrisk) hals 32 mm